  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Prepared Media in Petri Dishes
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"14"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Ilmanlaadun valvontajärjestelmien tarve kasvaa kaikissa tuotanotilossa, joissa ilman mukana kulkeutuvat mikro-organismit voivat kontaminoida tuotteita...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Erilaisiin mikrobiologisiin käyttötarkoituksiin.
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Saatavissa standardimaljoissa (halkaisija 90 mm). Neutralointiaineena on käytetty TLHTh:a (Tween, lesitiini, histidiini, tiosulfaatti). Pussit saa kak...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Merckoplate®-tuotteisiin kuuluu laaja valikoima valmiita elatusainemaljoja. Maljat soveltuvat monenlaisiin tarkoituksiin, kuten bakteerien sekä hiivoj...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Plate, 90 mm, Bakteerilaskenta-agar, VWR®, Käyttötarkoitus: Total count, Standardi: UNE-EN ISO 4833:2004, Täyttö: 20 ml
Tuoteluettelon nro: (22.23.136)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   6-well tray, Vogel-Bonner Medium E (VBE), 5 ml, 6-well plate, Käyttötarkoitus: Enterococci, Standardi: -
UOM:  1 * 3 Items
Toimittaja:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Kuvaus:   Tuotesarjaan sisältyy kattava valikoima valmiiksi täytettyjä 90 mm:n petrimaljoja moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten laskentaan, eristykseen, ...
Toimittaja:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Kuvaus:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean ro...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 14
  1  2  Seuraava