  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Prepared Media in Bags, Powder
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"13"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Readycult® Coliform ja Readycult® Enterococci tarjoavat helpon menetelmän koliformisten bakteereiden, kolibakteerien ja fekaalisten streptokokkien mää...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Jokainen pussi on säteilytetty ja sisältää valmiiksi punnitun määrän rakeista elatusainetta kaksinkertaisessa pussissa. Voit tehdä rikastuksen juuri s...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Patogeenien testaaminen on helppoa, nopeaa ja monipuolista gammasäteilytetyillä ja ennakkoon punnituilla Readybag®-pusseilla, joissa on rakeista elatu...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   T-pussi on täytetty esipunnituilla rakeisilla elatusaineilla. Liitä suodatinyksikkö, 0,2 µm, letkuun aseptisesti käyttämällä kiinnitysvälinettä. Lisää...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   W-pussit on taitettu, eikä niissä ole liittimiä.
Tuoteluettelon nro: (N526-5PK)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Convenient, pre-mixed powder, animal-free LB media is a general purpose media for the growth of non fastidious microorganisms. It may also be used as ...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (7101.00450)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   MediaBags TW (Twirl-bag) are filled with pre-weighed granulated media, double-bagged bag and irradiated. Add sterile water under aseptic conditions.
UOM:  1 * 100 Items
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 13
  1  2  Seuraava 