Hait: Microscopy and staining reagents
89  results were found
SearchResultCount:"89"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Used to increase lens effectiveness
MSDS Tarjous
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: This is a mounting medium (contains 45% acrylic resin and 55% xylenes) used in microscopy. It is an adhesive and specimen preservative that can be use...
Turvallinen näytteiden valmistelu mikrobiologian laboratoriossa
Lisää laboratoriosi tuottavuutta varmistamalla, että näytteenvalmistus on nopeaa, tarkkaa, toistettavaa, jäljitettävää ja turvallista.
LATAA ESITE
Avantorin ratkaisuja
LUE LISÄÄ
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Bouin's solution is an excellent fixative for preserving soft and delicate structures. It is prepared with saturated picric acid, formaldehyde and ace...
Tuoteluettelon nro: (EM0300-1KT)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Spurr resin is a hydrophobic resin. It is less viscous than epon mixtures and is easier to dispense. The low viscosity of the resin contributes to its...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (EM0200-1KT)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Suitable for use with large and small mineralized (undecalcified) bone sections. Yields clear, hard blocks for cutting sections. Not water-soluble.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Microscopy and staining reagents, Entellan®, Rapid for permanent specimens, preparative capacity of 2500 slides
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Neo-Clear® on vaaraton vaihtoehto ksyleenille. Se on lähes hajuton, ja sitä voi käyttää useimpien erittäin puhtaiden liuotinten kanssa. Sen haihtumine...
MSDS Tarjous
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: DPX Mountant for histology has been used as a slide mountant to fix sections.
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: To be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Leikattavan materiaalin kovuus ja tasalaatuisuus ovat tärkeitä vaatimuksia yhtenäistä leikelaatua tavoiteltaessa. Nämä vaatimukset voidaan täyttää käy...
Tuoteluettelon nro: (1.08635.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Kaiser's glycerol gelatin is an aqueous mounting medium for microscopy and works well with specimens prepared for enzyme, lipid, and immunohistochemis...
UOM: 1 * 100 g
Tuoteluettelon nro: (H2779-1L)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: HistoChoice® is a patented, complex mixture of agents that allow tissues to retain their structure, antigenic sites and nucleic acid sites. This formu...
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (F6057-20ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Fluoroshield™ with DAPI is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears.
UOM: 1 * 20 mL
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Glycerol alters the hygroscopic property of gelatin and its permeability to water vapour. Glycerol gelatin or glycerine jelly medium is an aqueous sli...
Tuoteluettelon nro: (P0091-6X120ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: PolyFreeze is a water-soluble support matrix and a form of embedding medium for frozen sectioning. PolyFreeze sections flawlessly at routine frozen sp...
UOM: 1 * 720 mL
Tuoteluettelon nro: (F6812-20ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Fluoroshield™ with PPD (p-phenylenediamine; 1,4-phenylenediamine) is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears.
UOM: 1 * 20 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 89
no targeter for Bottom