  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Staining Fixatives"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"9"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Kiinnitysaineet ja reagenssit histologiaan
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Q Path® Easyfix
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Clearing agent, HistoChoice®
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Tissue fixative with 18% alcohol, HistoChoice®
Tuoteluettelon nro: (00656746.)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Q Path® Cytofix
UOM:  1 * 5 l
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Q Path® Labofix, vapouriser
Tuoteluettelon nro: (361042Q)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Immersioöljy
UOM:  1 * 100 ml
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (630-0340)
Toimittaja:  ZEISS
Kuvaus:   Immersion oil
UOM:  1 * 20 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 9
  1  2  Seuraava