Tris(2-metyylifenyyli)fosfiini
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
MAYBMB00147.1EA 0 EUR
MAYBMB00147.1 MAYBMB00147EE MAYBMB00147EA
Tris(2-metyylifenyyli)fosfiini
Tris(2-metyylifenyyli)fosfiini
Kaava: C₂₁H₂₁P
MW: 304,37 g/mol
Kiehumispiste: 187…192 °C (0,05 mmHg)
Sulamispiste: 125,5 °C
MDL numero: MFCD00008514
CAS-numero: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9