3-Nitro-L-tyrosiini
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM89540-25EA 262 EUR
CAYM89540-25 CAYM89540-10 CAYM89540-1 CAYM89540-5
3-Nitro-L-tyrosiini
3-Nitro-L-tyrosiini
Kaava: C₉H₁₀N₂O₅
MW: 226,3 g/mol
MDL numero: MFCD00007123
CAS-numero: 621-44-3
EINECS: 210-688-6