1,3-Bis(trimetyylisilyyli)urea
Toimittaja: Molekula
MOLEM81616581EA 45 EUR
MOLEM81616581
1,3-Bis(trimetyylisilyyli)urea
1,3-Bis(trimetyylisilyyli)urea
Kaava: C₇H₂₀N₂OSi₂
MW: 204,42
MDL numero: MFCD00008260
CAS-numero: 18297-63-7
EINECS: 242-177-9