N,N,N',N',N''-Pentametyylidietyleenitriamiini 98+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO416950250EA 37.9 EUR
ACRO416950250 ACRO416951000 ACRO416955000
N,N,N',N',N''-Pentametyylidietyleenitriamiini 98+%
N,N,N',N',N''-Pentametyylidietyleenitriamiini
Kaava: C₉H₂₃N₃
MW: 173,30
Sulamispiste: 18 °C
Leimahduspiste: 72 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014876
CAS-numero: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %