VWR®, TE (Tris-EDTA) buffer, pH 8,0 for biotechnology
Toimittaja: Avantor
VWR®
E112-500MLEA 195 EUR
E112-500ML E112-100ML
VWR®, TE (Tris-EDTA) buffer, pH 8,0 for biotechnology
Biokemialliset puskuriliuokset Cloning Buffers
Ready to use Tris-EDTA buffer.
  • Composition: 10 mM Tris, 1 mM EDTA
  • pH 8,0