Sähköisesti toimivat laboratoriotelineet, Lift 240
Toimittaja: Bochem
245-0025EA 3290 EUR
245-0025
Sähköisesti toimivat laboratoriotelineet, Lift 240
Laboratoriotelineet ja nosturit
Ruostumatonta ¹⁸/₁₀-terästä. Etäohjattava, moottoroitu laboratorioteline, soveltuu käytettäväksi vetokaapeissa.
  • Kemikaalinkestävät PTFE-palkeet suojaavat elektronisia komponentteja
  • Vakaa jalusta, ei huoju nostettaessa tai laskettaessa
  • Päätynuppia voi säätä ulkopuolelta
Enimmäiskuormitus (dynaaminen): 25 kg