Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Ultra Pure Grade
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
0198-50GEA 140 EUR
0198-50G 0198-250G
Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Ultra Pure Grade
Dekstraanisulfaatin natriumsuola
Used for the detection of DNA or RNA in nucleic acid hybridisation procedures. It effectively “excludes” probe from solution, accelerating the rate of annealing.
Kaava: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00081551
CAS-numero: 9011-18-1
Order Now
Testitulosten erittely
DNase none detected
Heavy Metals = 0.005 %
RNase none detected
Iron = 0.001 %
Loss on Drying = 10 %
pH (1%, Water) @25°C 6.4 - 8
Protease none
Purity 98 %