Ampisilliinin natriumsuola
Toimittaja: PanReac AppliChem
Vaara
A6352.0100EA 753 EUR
A6352.0100 A6352.0025 A6352.0250
Ampisilliinin natriumsuola
Ampisilliinin natriumsuola
Kaava: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00064313
CAS-numero: 69-52-3
EINECS: 200-708-1