Klooritetrasykliinihydrokloridi
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Vaara
PROOICRS0249EA 355 EUR
PROOICRS0249
Klooritetrasykliinihydrokloridi
Klooritetrasykliinihydrokloridi
Kaava: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MW: 515,34 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD26142699
CAS-numero: 64-72-2
EINECS: 200-591-7