Klooritetrasykliinihydrokloridi
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Vaara
PROOMM0607.00EA 1910 EUR
PROOMM0607.00
Klooritetrasykliinihydrokloridi
Klooritetrasykliinihydrokloridi
Kaava: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MW: 515,34 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD26142699
CAS-numero: 64-72-2
EINECS: 200-591-7