Huomiotyöhousut, pitkät, sade, Bastogne 6361
Toimittaja: Sioen
Flexothane® Essential
113-5982EA 34.3 EUR
113-5982 113-5985 113-5976 SIOE6361/FC1/3XL 113-5984 113-5981 113-5978 113-5975 113-5977 113-5980 113-5979 113-5983
Huomiotyöhousut, pitkät, sade, Bastogne 6361
Työvaatteet
Rain trousers with elasticated waist and high frequency welded seams. Made of Flexothane® Essential (100% polyester knitting with PU coating).
  • Waterproof and windproof
  • Legs adjustable by press studs
  • With reflective tape
Weight: 170 g/m²
Sertifikaatit: EN 471 (1-2), ENV 343 (3-1)