Bump Cap™ S19
Toimittaja: Centurion Safety
Bump Cap™
111-0962EA 7.4 EUR
111-0962 111-0960 111-0964 111-0963 111-0961 111-0959
Bump Cap™ S19
Kypärät ja kolhulippikset Bump Caps
Tämä polyeteeninen lippalakki soveltuu elintarviketeollisuuteen ja muille aloille, joissa tekstiiliset vaatekappaleet eivät hygieniasyistä ole sallittuja ja pukimien on oltava steriilejä.
  • Kolmepisteinen muovinen sisäosa
  • Hikinauha PVC-muovia, LDPE-muovista valmistetun päälakisangan ja sisäosat voi pestä ja vaihtaa
  • Kevyt ja kestävä
  • Ulkokuori on helppo pestä
Koko: 54...59 cm
Paino: 195 g
Sertifikaatit: BS EN 812:1997, lisäys N:o 1 (2001), CE-merkitty