Uridine
Toimittaja: PanReac AppliChem
A0666.0025EA 126 EUR
A0666.0025
Uridine
Uridine
Kaava: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006526
CAS-numero: 58-96-8
EINECS: 200-407-5