Uridine, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
6680-100EA 563 EUR
6680-100 6680-25
Uridine, Millipore®
Uridine
Kaava: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006526
CAS-numero: 58-96-8
EINECS: 200-407-5