  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
GC-derivointireagenssit
Kaasukromatografiassa käytetään johdosten valmistusreagensseja, derivointireagensseja: asylointireagenssit, alkylointireagenssit ja silylointireagenssit. Asyloinnilla, alkyloinnilla tai silyloinnilla saadaan modifioitua aktiivista vetyä sisältävät funktionaaliset ryhmät, jotta ne eivät häiritse analyysiä.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Many substances e.g. readily decomposed or with low volatility can only be investigated chromatographically after conversion to stable, ready volatile...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Reference substances can be used for the identification of unknown compounds in a gas chromatogram or as standards in quantitative GC analysis. They s...
Toimittaja:  MACHEREY-NAGEL
Kuvaus:   Silylation in GC stands for replacement of active hydrogen atoms by a trimethylsilyl group (TMS derivative). Trialkylsilyl groups or dimethylalkylsily...
Toimittaja:  MACHEREY-NAGEL
Kuvaus:   N-methyl-N-trimethylsilyl-heptafluorobutyramide, 20×1 ml
Tuoteluettelon nro: (HYPETS-49350)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Methylate Reagent (DMFDMA) reactions are typically complete upon dissolution (except for long-chain solid acids) and quantitative yields are obtained ...
UOM:  1 * 25 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5