Jäähdyttävät inkubaattorit, KB-sarja
Toimittaja: Binder
390-6096EA 7020 EUR
390-6096 390-6095 390-6094 390-6093 390-6092
Jäähdyttävät inkubaattorit, KB-sarja
Inkubaattorit Jäähdytyskaapit
The KB series with compressor cooling consumes up to 30% less energy compared to its predecessor. Refrigerated incubators are mainly used for culturing tasks that need to be carried out at temperatures below room temperature or if high ambient temperatures cannot be avoided. The cooling system and the controllable fan guarantee high degrees of humidity even during cooling mode, or prolonged testing, to protect samples from drying out even when fully loaded.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi kromipinnoitettua telinettä ja Binder-testisertifikaatti. Kalibroinnit ja validoinnit mahdollisia. Laaja valikoima lisävarusteita, kysy lisää.