Hait: Kromatografiakolonnien täytemateriaalit
Kromatografiassa käytettyjä kolonnin täytemateriaaleja ja TCL-levyissä olevia pinnoitemateriaaleja on saatavilla myös erikseen. Tavallisimpia ovat silikageeli 60, normaalifaasit ja käänteisfaasi C18, alumiinioksidi, mikrokiteinen selluloosa sekä erilaiset hartsit ja ioninvaihtimet eli anioninvaihtimet ja kationinvaihtimet.
Kromatografiassa käytettyjä kolonnin täytemateriaaleja ja TCL-levyissä olevia pinnoitemateriaaleja on saatavilla myös erikseen. Tavallisimpia ovat silikageeli 60, normaalifaasit ja käänteisfaasi C18, alumiinioksidi, mikrokiteinen selluloosa sekä erilaiset hartsit ja ioninvaihtimet eli anioninvaihtimet ja kationinvaihtimet.
60  results were found
SearchResultCount:"60"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: In general, ion exchangers consist of a cross-linked polymer matrix with a uniform distribution of fixed ionic groups sited throughout the resin struc...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: LiChrospher®, LiChrospher® 100 RP-18 endcapped, 5 µm, 07
Toimittaja: Merck
Kuvaus: LiChrospher® RP-18 ADS, 25 µm
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Superspher® 100 RP-18, 4 µm
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Silica-based column packings with high performance purification of strongly hydrophilic peptides and proteins, based on hydrophobic characteristics an...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker® BAKERBOND®, Silica-based reverse phase media, 15 µm, 300 Å
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a strong cation exchange resin with improved selectiv...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a weak cation exchange resin with improved selectivit...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker® BAKERBOND®, Diol silica irregular 40 µm, 60 Å Prep LC sorbent packing media, 100 g
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a strong anion exchange resin with improved selectiv...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a weak anion exchange resin with improved selectivity...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Prep-scale packing is intended for use at low pressure with a peristaltic pump.
Tuoteluettelon nro: (7289-05)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-pore prep packing, 15 µm
UOM: 1 * 500 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 60
no targeter for Bottom