  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Laboratorion reaktorijärjestelmät
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/18/20236918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (IKAA8040100)
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   The LR 1000 basic is a cost-efficient, modular laboratory reactor designed for optimising chemical reaction processes as well as mixing, dispersing, a...
UOM:  1 * 1 Items