Hait: Puskurointiaineet kromatografiaan
VWR:ltä löydät useita kromatografiassa käytettäviä puskurointiaineita, kuten ioniparireagensseja ja aminohappoanalysaattorin valmiita eluenttipuskureita. Puskureita on myös valmiina kitteinä, esim. His-tag-leimatuille proteiineille.
VWR:ltä löydät useita kromatografiassa käytettäviä puskurointiaineita, kuten ioniparireagensseja ja aminohappoanalysaattorin valmiita eluenttipuskureita. Puskureita on myös valmiina kitteinä, esim. His-tag-leimatuille proteiineille.
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: 1M Buffer, also for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Tuoteluettelon nro: (89273-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: LC eluent D, Li
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: LC eluent C, LUFA
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Triethylammonium bicarbonate buffers are volatile buffer for HPLC.
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Ammonia buffer
Tuoteluettelon nro: (11-0034-00)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: His Buffer Kit contains carefully prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of histidine-tagged proteins according to recommended...
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom