Hait: Sameustandardit
Formatsiinistandardi on tavallisimmin vahva kantaliuos, josta voi laimentaa halutut pitoisuudet. Tällainen laimennos on yleensä hyvin lyhytkestoinen. Formatsiiniliuoksia saa myös valmiina laimennoksina, joiden säilyvyys on parannettu. Styreeni-divinyyli pohjainen polymeerisuspensio on käyttövalmis, ja pitkään säilyvä sameusstandardiliuos, mutta sitä ei voi laimentaa.
Formatsiinistandardi on tavallisimmin vahva kantaliuos, josta voi laimentaa halutut pitoisuudet. Tällainen laimennos on yleensä hyvin lyhytkestoinen. Formatsiiniliuoksia saa myös valmiina laimennoksina, joiden säilyvyys on parannettu. Styreeni-divinyyli pohjainen polymeerisuspensio on käyttövalmis, ja pitkään säilyvä sameusstandardiliuos, mutta sitä ei voi laimentaa.
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sameustandardit, Turbidity calibration standard, formazin, 1 NTU, Malli: Formazine
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Total suspended solids (TSS) is the dry-weight of suspended particles, that are not dissolved, in a sample of water that can be trapped by a filter.
Tuoteluettelon nro: (PE3342-500ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sameustandardit, Turbidity - Whole Volume - WS
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (PE3081-500ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sameustandardit, Turbidity - Whole Volume - WP
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (QC1081-20ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sameustandardit, Turbidity - WP, Malli: Formazine, Ampoule
UOM: 1 * 20 mL
Tuoteluettelon nro: (QC1342-2ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sameustandardit, Turbidity - QC, Malli: Formazine
UOM: 1 * 2 mL
Tuoteluettelon nro: (PE1342-2ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sameustandardit, Turbidity - WS
UOM: 1 * 2 mL
Tuoteluettelon nro: (PE1081-20ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sameustandardit, Turbidity - WP, concentrate for dilution to 1 L
UOM: 1 * 20 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sameustandardit, Kalibrointistandardi laitteelle Turbiquant® 3000IR, 10000 NTU
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: All turbidity standard solutions are Certified Reference Materials.
Tuoteluettelon nro: (84209.600)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Turbidity standards in kit form or alternatively as formazine stock solutions which allows users to create their own defined standards.
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Stablcal® turbidity standards for all turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazine turbidity standards are t...
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Sameustandardit, Stablcal® Turbidity Standards Calibration Kit, <0,1 NTU, 3 NTU, 6 NTU, 18 NTU, 30 NTU, Malli: Formazine, 5× ampoules
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Stablcal® calibration standards kit, for 2100 series portable turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazin tu...
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Gelex secondary standards kit for 2100P and 2100Q series portable turbidimeters (includes 1 sealed vial each for 0 to 10 NTU, 10 to 100 NTU, 100 to 10...
Tuoteluettelon nro: (HACHLCW813)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Sameustandardit, 4000 FNU, Glass bottle
UOM: 1 * 100 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom