  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Ympäristöanalytiikan pikatestit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/99/18945199.jpg
Pikatestiliuskat (Rapid Test Srips) ja fotometrisen menetelmän testikitit (Photometric Test Kits) ovat nopea tapa analysoida ympäristönäytteestä esimerkiksi ravinteet ja metallit. Pikatestipakkaus sisältää kaikki tarvittavat reagenssit ja lisätarvikkeet valitun analyytin määrittämiseen. Reagenssi voi olla pienessä pullossa käyttövalmiina liuoksena annosteltavaksi tai se voi olla myös ns. reagenssityyny tai reagenssitabletti, jossa tarvittavat kemikaalit ovat sopivana seoksena. Yksinkertaisimmillaan pikatesti on tarkoitettu yhden parametrin semikvantitatiiviseen määrittämiseen vesinäytteistä ns. "kasta ja lue tulos"-menetelmällä ("Dip and read"). Tällainen on esimerkiksi kloriditestiliuska tai peroksitestiliuska. Komparaattoria tai spektrofotometria käyttäen voidaan pitoisuudet määrittää tarkemmin kuin liuskatestillä ja siitä huolimatta nopeasti ja jopa kenttälaboratoriossa.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"562"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Kaikkia Spectroquant®-testipakkauksia voi käyttää Prove-spektrofotometrien ja Nova 60/60A -laitteiden kanssa. Testejä voi käyttää m...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   MQuant™ (MQ) -testiliuskat ovat kuin kannettava laboratorio muutaman neliömillimetrin muoviliuskalla. Seulontamenetelmänä ne antavat nopean yleiskuvan...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Yhteensopiva monien Hach®-fotometrien kanssa, testien mittaaminen ei edellytä ohjelmointia.
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   MQuant™ (MQ) -testiliuskat ovat kuin kannettava laboratorio muutaman neliömillimetrin muoviliuskalla. Seulontamenetelmänä ne antavat nopean yleiskuvan...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Kaikkia Spectroquant®-testipakkauksia voi käyttää Prove-spektrofotometrien ja Nova 60/60A -laitteiden kanssa. Testejä voi käyttää m...
Tuoteluettelon nro: (1.10023.0001)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   MQuant™ (MQ) -testiliuskat ovat kuin kannettava laboratorio muutaman neliömillimetrin muoviliuskalla. Seulontamenetelmänä ne antavat nopean yleiskuvan...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   MQuant™ (MQ) -testiliuskat ovat kuin kannettava laboratorio muutaman neliömillimetrin muoviliuskalla. Seulontamenetelmänä ne antavat nopean yleiskuvan...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   MQuant™ (MQ) -testiliuskat ovat kuin kannettava laboratorio muutaman neliömillimetrin muoviliuskalla. Seulontamenetelmänä ne antavat nopean yleiskuvan...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 562
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava