  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Mikrobiologiset testijärjestelmät"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18989528.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"71"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (1.11499.0001)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Soveltuu antibioottisulfonamidijäämien määritykseen KUNDRAT-menetelmällä. Antibioottisulfonamidijäämien KUNDRAT-määrityksessä (tuotenro 1.10662) käyte...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (1.10649.0001)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Antimikrobi-inhibiittoreita määritetään rutiininomaisesti lihasta käyttämällä Bacillus subtilis (BGA) -itiösuspensiota ja elatusaineena agaria pH 6,0,...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Testausjärjestelmä antibakteeristen aineiden (inhibiittorien) havaitsemiseen virtsasta. Sillä saadaan varma diagnostinen arvio virtsatieinfektiosta. U...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Entsymaattinen aktiivisuus tai sen puute on mikro-organismeilla taksonominen ominaisuus, jonka perusteella ne voidaan erottaa ja joskus myös tunnistaa...
Tuoteluettelon nro: (941970ZA)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Tuoteluettelon nro: (942152ZF)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 50 Items
UOM:  1 * 50 Items
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Säilytysjärjestelmä mikro-organismien pitkäaikaiseen säilytykseen. Cryoinstant-näyteputkissa on 25 huokoista helmeä glyserolia sisältävässä liemessä. ...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 71
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Seuraava