Hait: PCR testit
PCR testit ovat patogeenien, allergeenien ja esimerkiksi elintarvikepuhtauksien tarkastamiseen suunniteltuja valmiita kittejä, jotka pitävät sisällään kaikki qPCR reaktioon tarvittavat osat näyte-DNA:ta lukuun ottamatta. PCR testit ovat perinteisiin patogeeni- ja ruuan puhtausanalyyseihin verrattaessa huomattavasti nopeampia ja tarkempia metodeja.
PCR testit ovat patogeenien, allergeenien ja esimerkiksi elintarvikepuhtauksien tarkastamiseen suunniteltuja valmiita kittejä, jotka pitävät sisällään kaikki qPCR reaktioon tarvittavat osat näyte-DNA:ta lukuun ottamatta. PCR testit ovat perinteisiin patogeeni- ja ruuan puhtausanalyyseihin verrattaessa huomattavasti nopeampia ja tarkempia metodeja.
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: BIOPREMIER
Kuvaus: PCR Tests, Real Time Detection Kit Lupin
Toimittaja: PRIMERDESIGN
Kuvaus: PCR kits for the detection and simultaneous quantification of hepatitis viruses.
Toimittaja: PRIMERDESIGN
Kuvaus: PCR kits for the detection and simultaneous quantification of gastrointestinal pathogens.
Toimittaja: PRIMERDESIGN
Kuvaus: Papillomaviruses are a diverse group of DNA-based viruses that infect the skin and mucous membranes of humans and a variety of animals. Although more ...
Toimittaja: PRIMERDESIGN
Kuvaus: PCR kits for the detection and simultaneous quantification of human herpes viruses.
Toimittaja: BIOPREMIER
Kuvaus: Food safe kits provide a simple, reliable, and rapid procedure for detecting the presence of a specific pathogenic bacteria. The assay is based on 5’ ...
Toimittaja: BIOPREMIER
Kuvaus: Food safe kits provide a simple, reliable, and rapid procedure for detecting the presence of an animal species in meat and meat products. The assay is...
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: The Microsart® RESEARCH Mycoplasma real-time PCR kit is especially designed for fast and reliable Mycoplasma contamination control in cell cultures, c...
Tuoteluettelon nro: (SARTSMB95-1003)
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: The Microsart® ATMP Mycoplasma detection kit is especially designed for an easy and fast detection of mycoplasma in cell-based therapeutics like autol...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Q-BIOANALYTIC GMBH
Kuvaus: Food safety experts like the German DGHM recommend to test warm water fish for Vibrio parahaemolyticus. With this Real-Time PCR test you have a very v...
Toimittaja: Q-BIOANALYTIC GMBH
Kuvaus: The Real-Time PCR screening kit is addressing three different targets: 35S promoter; NOS Terminator; CTP2-CP4 EPSPS. The tests are all in accordance w...
Toimittaja: Q-BIOANALYTIC GMBH
Kuvaus: Testing for pathogenic E. coli like EHEC, EPEC , EIEC etc. can help to prevent foodborne infections as it has taken place in 2011 with E. coli strain...
Toimittaja: Q-BIOANALYTIC GMBH
Kuvaus: Cronobacter sakazakii (formerly Enterobacter sakazakii) is found naturally in the environment and can survive in dry conditions. It occurs in dry food...
Toimittaja: Q-BIOANALYTIC GMBH
Kuvaus: Legionella spec. is tested usually with cultural methods. However, this may take up to 14 days to deliver results and some strains are living but are ...
Toimittaja: Q-BIOANALYTIC GMBH
Kuvaus: Vibrio alginolyticus causes eye, ear and wound infections. It can be tested using this Real-Time PCR test. The analysis can be done in water and food ...
Toimittaja: Q-BIOANALYTIC GMBH
Kuvaus: Vibrio vulnificus causes severe wound infections and is harmful when ingested. 33% of patients being infected die. The detection in food and water sam...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom