  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Enzymatic Tests
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/96/20236896.jpg
Entsymaattiset testit mikrobiologiaan eli entsyymitestit ja entsyymipikatestit sisältävät pikatestit eri entsyymien aktiivisuuden osoittamiseen bakteerinäytteistä ja täten auttavat bakteerilajien tunnistamisessa. Tällaisia bakteereissa esiiintyviä entsyymejä ovat katalaasi (catalase), koagulaasi (coagulase), aminopeptidaasi (aminopeptidase) ja oksidaasi (oxidase).
Aminopeptidaasitestillä voidaan osoittaa gram positiiviset ja gram negativiset bakteerit. Pikatesti E.colin osoittamiseen löytyy myös. Katalaasitesti, koagulaasitesti ja oksidaasitesti ovat erittäin käytettyjä.
Entsymaattisia mikrobitestejä on tarjolla sekä tippatesti että liuskatesti. Oksidaasitesti (oxidase test) löytyy myös swab test -muodossa. Bakteerien identifiointi eli bakteerien tunnistus voidaan tehdä myös antibioottitestillä tai jonkin tietyn aineen entsymaattisen katalyysin avulla, kuten alkalinen fosfataasi (alkaline phosphatase), galaktosidaasi (galactosidase), glukosidaasi (clucosidase), glukuronidaasi (glucuronidase) tai laktamaasi (lactamase) entsyymiaktiivisuuden testit.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Entsymaattinen aktiivisuus tai sen puute on mikro-organismeilla taksonominen ominaisuus, jonka perusteella ne voidaan erottaa ja joskus myös tunnistaa...
Tuoteluettelon nro: (941970ZA)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Tuoteluettelon nro: (942152ZF)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   The patented biological activity tests (BART) provides a simple way to detect specific groups of bacteria and algae in the water before their excessiv...
Toimittaja:  ROSCO
Kuvaus:   Diatabsein avulla tarkka ja nopea bakteerien ja hiivojen tunnistus. Voidaan käyttää yksittäisinä tai kombinaatioina. Diatabs tarjoaa mahdollisuuden yl...
Tuoteluettelon nro: (ROSC92231)
Toimittaja:  ROSCO
Kuvaus:   AMINOPEPTIDAASI REAGENSSI 1 * 20 ml
UOM:  1 * 20 ml
Tuoteluettelon nro: (SCAR6119025)
Toimittaja:  Scharlau
Kuvaus:   SWAB OXIDASE TEST STERILE 1 * 25 Items
UOM:  1 * 25 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7