  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kjeldahl-tabletit-ja-reagenssit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/55/18989455.jpg
Kjeldahl-menetelmä on perinteinen typen analysoinnissa käytetty menetelmä. Kjeldahl-analyysissä tarvittavat katalyytit on saatavana valmiina sekoituksina, jotka on puristettu tablettimuotoon. Näitä ns. Kjeldahl-tabletteja on useita erilaisia, laitevalmistajien suosittelemilla koostumuksilla ja eri painoisina. Perinteiset tabletit sisältävät kaliumsulfaattia tai sen ja natriumsulfaatin seosta. Näytemateriaalista riippuen tabletissa on aikaisemmin käytetty elohopeaa ja seleeniä, mutta nykyään elohopeasta on pyritty luopumaan ja tableteissa on kuparisulfaattia, ja seleenin tilalla titaanidioksidia. Kjeldahl-tabletit nimetään joskus myös seoksen kehittelijän mukaan: Kjeldahl Missouri, Wieningerin tabletti jne.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Kiehumakivi rakeina, ~ 1...2 mm
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Kjeldahl-tabletti lisätään seokseen katalyytiksi. Perinteisten 5 gramman tablettien lisäksi Merckin valikoimasta löytyy myös 3,5 gramman tabletteja. P...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Sisältö: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Halk.: 18 - 20 mm
Toimittaja:  THOMPSON & CAPPER
Kuvaus:   Kjeldahl-katalyytit kätevässä tablettimuodossa, valikoimassa on erilaisia tabletteja yleisiin ja erityisiin käyttötarkoituksiin.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6