Spiraalilevittäjä, WASP 2
Toimittaja: Don Whitley Scientific
710-0915EA 16780 EUR
710-0915
Spiraalilevittäjä, WASP 2
Kierrelevittimet
Spiral plater -laitteita käytetään paljon elintarviketeollisuudessa bakteerien turvallisen tason testaamiseen. Muita testattavia kohteita ovat lääkeaineet, kosmetiikka, vesi sekä suun ja ihon bakteerit. WASP 2 (Whitley Automatic Spiral Plater) hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa. Siinä on mikroprosessoriohjattu askelmoottori, joka virtaviivaistaa ja automatisoi perinteisiä spiral plate -tekniikoita.
  • Ei enää sarjalaimennuksia
  • Helppo ottaa käyttöön
  • Pienemmät testikohtaiset kustannukset
  • Yhtenäistää laskentaa
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan vesipurkit, varapullo puhdistusainetta, kertakäyttöiset dekantterit ja työkalupakkaus.