Pipetti, yksikanavainen, elektroninen, Picus®
Toimittaja: Sartorius
Picus®
613-1970EA 1040 EUR
613-1970 613-1967 613-1948 613-1968 613-1969 613-1949
Pipetti, yksikanavainen, elektroninen, Picus®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
Pieni ja kevyt elektroninen pipetti keventää käyttäjän työtä, ennaltaehkäisee rasitusvammoja hyvän työasennon ansiosta ja takaa pipetointitulosten tarkkuuden.
  • Auttaa ennaltaehkäisemään pipetointiin liittyviä rasitusvammoja
  • Erittäin ergonominen rakenne, elektroninen kärkien irrotus, säätöpyörä valikoiden selaamiseen, säädettävä äänenvoimakkuus, manuaalisen pipetoinnin hallinta ja erittäin herkkä käyttöpainike
  • Virheiden tarkistusjärjestelmä takaa tulosten luotettavuuden
  • Ainutlaatuinen seurantatoiminto pipetoinnin, käänteispipetoinnin ja sarja-annostelutilojen yhteydessä helpottaa käyttöä mikrolevyjen kanssa
  • Alaosan huoltoa helpottavat ohjelmistoon huollon ja kalibroinnin seurantaa varten sisällytetyt GLP-tiedot
  • Autoklavoitava (vain alaosa)
Saatavana on kaksi suodatintyyppiä: Safe-Cone Standard ja Safe-Cone Plus. Standard-suodatinta suositellaan peruskäyttöön ja Plus-suodatinta vaativampiin sovelluksiin, kuten soluviljelyyn, bakteerien ja virusten käsittelyyn ja molekyylibiologiaan.
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan yleiskäyttöinen verkkovirtasovitin. Latausteline saatavana erikseen.