Typpipullo (Schlenk), vastaanotto (nitrogen receiver), PTFE neulaventtiilahanalla
Toimittaja: Lenz
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With conical ground joint, PTFE needle-valve stopcock and inscription label.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tilavuus Naaras Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
25 ml 14/23 NS 1 LENZ03360622
50 ml 14/23 NS 1 LENZ03360628
50 ml 29/32 NS 1 LENZ03360828
100 ml 29/32 NS 1 LENZ03360837
250 ml 29/32 NS 1 LENZ03360849
500 ml 29/32 NS 1 LENZ03360858
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm