Kädessä pidettävät refraktometrit, OPTi
Toimittaja: Bellingham + Stanley
OPTi
Laadukkaat laitteet monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Prisman syvennys ruostumatonta 316-terästä
  • Nollakalibrointi tislatulla vedellä
  • Automaattinen lämpötilakompensointi
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Malli Alue Tarkkuus Erotuskyky Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Brix 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0593
Brix NTC 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0820
Brix 20 − 75 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0813
Brix 85 0 − 80 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0680
Brix 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0814
Brix NTC 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0819
Brix 40-95 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0823
42 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0815
55 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0816
90 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0817
Honey 10 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0677
SG 1,000 − 1,120 nD ±0,001 nD 0,0005 nD 1 635-0821
RI 1,33 − 1,42 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0594
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0822
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0818
Starch 0 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0595
SG 1,000 − 1,090 % ±0,001 % 0,0005 % 1 635-0678
PPT 0 − 180 % ±1 % 1 % 1 635-0679
Salinity 28 0 − 28 % NaCl ±0,2 % NaCl 0,1 % NaCl 1 635-0596
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi OPTi OPTi
Näytteen koko (ml) 0,3 0,3 ml 0,3
Vasteaika 2 sekuntia
Käyttölämpötila-alue (°C) 5...40 5…40 °C 5...40 5…40 °C 5...40
Virtalähde 2 AAA-paristoa
L×S×K 54×115×30 mm
L × S × K (mm) 54 × 115 × 30
Paino 85 g
Paino (g) 85 + paristot
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm