Turvasäiliöt
Toimittaja: Rötzmeier
119-0107EA 267 EUR
119-0107 119-0106 119-0105 119-0104 119-0103 119-0114 119-0102 119-0113 119-0101 119-0112 119-2042 119-0171 119-2000 119-2005
Turvasäiliöt
Turvakannut
Valmistusmateriaalina laadukas ja kemiallisesti kestävä ruostumaton teräs, tiivisteet PTFE:tä.
  • Helppo käsitellä, ergonominen muotoilu, erittäin stabiili
  • Liekkisuojukset, räjähdyssuojattu
  • Varoventtiili (avautuu noin 0,3 baarin paineessa)
  • Itsesulkeutuvat annostelulaitteet
  • Kostuttimet turvallista liuotinpesua varten
Pienten syttyvien nestemäärien turvalliseen ja miellyttävään käsittelyyn.