Turvakuljetusastiat
Toimittaja: Rötzmeier
119-0209EA 360 EUR
119-0209 119-2350 119-2351 119-2352 ROET05KTV 119-0157 119-0156 119-0122 119-2370 119-2371
Turvakuljetusastiat
Turvakannut
Turvakuljetussäiliöt vaarallisten aineiden YK-hyväksyttyyn kuljetukseen yleisillä teillä.
  • Laadukkaat ja kemikaalinkestävät, ruostumatonta terästä ja PTFE-tiivisteet
  • Soveltuvat kaikentyyppisille vaarallisille aineille (YK X -hyväksyntä)
  • Vähentävät palautuskelvottomien kertakäyttöpakkausten määrää
  • Kierrekansi, jossa ei ole paineenhallintaventtiiliä, myynnissä myös venttiilillinen kansi
  • Irrotettava liekinestin
Sertifikaatit: Rakenne täyttää seuraavien säädösten vaatimukset: ADR, RID, IMDG-koodi, ICAO-TI ja GGVSEB.
Toimitustiedot: 10 ja 25 litran tynnyreissä ja 20 litran säiliössä on erillinen ilmanvaihtoruuvi, joka parantaa virtausnopeutta. Yhdessä itsestään sulkeutuvan hanan (119-2401) kanssa käytettynä se mahdollistaa nesteen kaatamisen vaaka-asennossa.