Inkubaattorit, joissa luonnollinen ilmankierto, General Protocol Heratherm®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Heratherm®
390-0467EA 1820 EUR
390-0467 390-0468 390-0469
Inkubaattorit, joissa luonnollinen ilmankierto, General Protocol Heratherm®
Inkubaattorit Perusinkubaattorit
Heratherm® General Protocol -inkubaattoreissa on sileä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkammio, jonka lasioven kautta näytteitä voi tarkastella lämpötilan vakauden häiriintymättä. Luonnollinen ilmankierto pitää ilmanvaihdon hellävaraisena ja kuivumisen vähäisenä. Laitteita suositellaan käytettäväksi useissa laboratorion rutiinisovelluksissa lääketeollisuuden ja lääketieteen laboratorioissa, elintarvike- ja tutkimuslaboratorioissa sekä mikrobiologiassa ja hiivan kasvatuksessa. Inkubaattorit on helppo kalibroida. Näyteturvallisuutta on parannettu automaattisella ylikuumenemishälytyksellä, joka suojaa sekä näytteitä että inkubaattoria.
  • Kätevä käyttää, lämpötila on helppo asettaa suuressa ja selkeässä näytössä
  • Helposti siirrettävät hyllyt, mikä helpottaa kammion puhdistamista
  • Malleissa on vakiona RS232-liitäntä
  • Laitteet voi pinota päällekkäin, mikä säästää tilaa
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi reiällistä, ruostumattomasta teräksestä valmistettua hyllyä. Lisätietoja lisävarusteista saat VWR:ltä.