pH-puskuriliuokset, konsentroidut liuokset, Titrisol®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Titrisol®
1.09889.0001EA 36.2 EUR
1.09889.0001 1.09890.0001 1.09886.0001 1.09880.0001 1.09893.0001 1.09885.0001 1.09882.0001 1.09887.0001 1.09879.0001 1.09881.0001 1.09892.0001 1.09884.0001 1.09888.0001 1.09883.0001
pH-puskuriliuokset, konsentroidut liuokset, Titrisol®, Supelco®
Biokemialliset puskuriliuokset pH-puskuriliuokset
Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C]
  • Traceable to secondary reference material (SRM) of NIST and PTB
  • Buffer concentrate for the preparation of 500 ml of buffer solution
  • Accuracy: ≤0,05 pH units at 20 °C
* according to Wiese for 1000 ml solution