Hait: Microarray -reagenssit
DNA-siru menetelmä (DNA microarray tai DNA chip) on nukleiinihappojen analyysimenetelmä, jossa DNA-näyte kiinnitetään erityisesti valmistetulle mikroskooppilasille, johon on hyvin tiheään kiinnitetty DNA-koettimia (DNA probes, DNA reporters tai DNA oligos). Koettimiin sitoutunut DNA värjätään fluoresoivilla nukleotideilla. DNA-siru menetelmää käytetään genomityypityksessä (genotyping), vasta-aineiden tutkimuksessa (antibody detection) ja komparatiivisessa genomianalyysissä. Siruteknologia on optimoitu läikän morfologian (spot morfology), erittäin matalan taustan (low background) ja minimaalisen haihtumisen aikaansaamiseksi. Fluoresoivia koettimia voidaan käyttää genomiikan ja proteomiikan tutkimuksessa. VWR:llä tarjolla olevat värjätyt nukleotidit (dye-labeled nucleotides, dye-coupled nucleotides) ovat herkkiä (sensitive) ja vähäisen taustan (low non-specific binding) omaavia sekä erittäin fotostabiileja (high photostability) ja hyvin veteen liukenevia (high water solubility).
1 results were found