Regenerating hand creams, Handy Creme
Toimittaja: Plum Safety
Handy Creme
PLUM2470EA 159 EUR
PLUM2470 PLUM2461
Regenerating hand creams, Handy Creme
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Voiteet Hand Creams
Lotion-like regenerating skin care cream for dry and sensitive skin.
  • Without perfume
  • Helps the skin restore its natural barriere function
  • For dispenser systems MP2000
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan