  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "tubing-for-circulators"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/48/18989948.jpg
Löydät valikoimistamme letkut niin lämmittäviin kuin jäähdyttäviin hauteisiin, sekä letkueristeet ja -puristimet. Valmiiksi eristetyt letkut soveltuvat parhaiten tarkkaa lämpötilakontrollia vaativiin kohteisiin kuten erilaisten analyysilaitteiden lämpötilakontrollointiin.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tubing for circulator, VWR®, Pituus: 1000 mm, Ø, sisä-: 6,3 mm, Teflon®-lined Tubing, 1/4" (6,3 mm), stainless steel overbraid with 1/4" NPT quick connects
Tuoteluettelon nro: (462-0300)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Fluoroelastomer, black.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  JULABO GmbH
Kuvaus:   Tubing for circulator, Chloroprene tubing, working temperature -20 to+120 °C, Ø, sisä-: 10 mm
Toimittaja:  JULABO GmbH
Kuvaus:   Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator ...
Toimittaja:  JULABO GmbH
Kuvaus:   Working temperature -40 to +120 °C.
Toimittaja:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus:   Tubing kit 2 x 2m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).
Toimittaja:  LAUDA
Kuvaus:   This insulated tubing is used with thermostats.
Toimittaja:  LAUDA
Kuvaus:   These metal hoses with thermal insulation consist of flexible corrugated stainless steel tubing and are unaffected by the usual bath liquids. The hose...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 15
  1  2  Seuraava