Olosuhdekaapit, KBF-, KBF P- ja KBF LQC -sarja
Toimittaja: Binder
BIND9020-0327 BIND9020-0325 BIND9020-0323 BIND9020-0321
Olosuhdekaapit, KBF-, KBF P- ja KBF LQC -sarja
Testikammiot Olosuhdekaapit
KBF-sarja soveltuu luotettaviin stabiilisuustesteihin ja vakio-olosuhteiden ylläpitämiseen. Sarjan laitteet pitävät lämpötilan ja kosteuden erittäin tasaisina. Nämä vakio-olosuhdekaapit ovat tilavia, ja niihin on saatavana useita lisävarusteita. Lisäksi ne ovat kaikkien soveltuvien ohjelmisto- ja dokumentointivaatimusten (esimerkiksi ICH, FDA, GMP ja GLP) mukaisia. Kaapeissa voi käyttää vesijohtovettä tai demineralisoitua, deionoitua, tislattua tai ultrapuhdasta vettä, sillä niissä on monipuolinen BINDER PURE AQUA SERVICE -vedenpuhdistusjärjestelmä (lisävaruste).
  • Elektronisesti säädettävä kosteutus- ja kuivausjärjestelmä, kapasitiivinen kosteusanturi
  • Ympäristöystävälliset jäähdytysaineet, R134a
  • Soveltuu standardin ICH Q1A (R2) vaatimusten mukaiseen stabiilisuustestaukseen
  • Valaistus täyttää standardin ICH Q1B vaihtoehdon 2 vaatimukset
  • Elektronisesti säädettävä APT.line™-esilämmityskammio ja jäähdytysjärjestelmä takaavat tarkan lämpötilan ja toistettavat tulokset
Kaapeissa on lasinen sisäovi, tasainen sisäpinta ja tiivisteet sekä vasemmalla puolella halkaisijaltaan 30 mm silikonitulpallinen läpivientiaukko. MCS-säädin ja LCD-värinäyttö, 25 tallennettavaa ohjelmaa, joista jokaisessa 100 osiota (enintään 500 ohjelmaosiota). Kiinteä elektroninen piirturi sekä useita vaihtoehtoja prosessiparametrien ja reaaliaikaisen kellon tarkasteluun. Mikroprosessoriohjattu kosteutus- ja kuivatusjärjestelmä, jonka kosteusalue on 10...80% RH ja kosteuden tarkkuustaso ±1,5% RH. Kaikissa malleissa on erikseen säädettävä, näytteitä ja inkubaattoria suojaava ylilämpösuoja (luokka 3.1), joka antaa näyttöhälytyksiä. Mukana myös täydellinen liitäntäsarja veden syötölle ja tyhjennykselle.
KBF-sarja: vakio-olosuhteiden tarkkaan simulointiin.
KBF P -sarja: ICH-vaatimusten mukainen valaistus, kaikki mitä tarvitset fotostabiiliuden testaamiseen.
KBF LQC -sarja: ICH-vaatimusten mukainen valaistus ja patentoitu valonmittaus, Light Quantum Control (LQC).
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi terästelinettä (malleissa KBF P 720 ja KBF LQC 720 telineitä on kolme) ja Binder-testisertifikaatti, Ethernet-liitäntä tiedonsiirto-ohjelmaa (APT-COM™ DataControl-System -ohjelma [lisävaruste]) varten. Yli 240 litran kaapeissa on pyörät. RS422-liitäntä saatavana lisävarusteena. Kalibroinnit ja validoinnit mahdollisia. Lisätietoja saat paikalliselta Avantor-jälleenmyyjältä.