Näytteenottimet, taskukokoinen vyöhykenäytteenotin
Toimittaja: Sampling Systems
SAMP1220B-900EA 1200 EUR
SAMP1220B-900 SAMP1220A-1500 SAMP1220B-600 SAMP1220B-300 SAMP1220B-1500 SAMP1220A-600 SAMP1220A-900
Näytteenottimet, taskukokoinen vyöhykenäytteenotin
Näytteenottimet Kiinteiden Aineiden Näytteenottimet
Pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
  • Simple operation and robust design
  • Stainless steel or PTFE inner rod
  • Can be stripped and cleaned very quickly
Suitable for use in pharmacy applications.
Toimitustiedot: Supplied with pointed tips as standard.