Hait: Putoamissuojaimet
Putoamissuojain kitit sisältävät kaiken tarpeellisen, joita tarvitaan työntekijän turvallisuuden varmistamiseksi paikoissa joissa on putomisriski. Kitit ovat valmiita käyttöön.
Putoamissuojain kitit sisältävät kaiken tarpeellisen, joita tarvitaan työntekijän turvallisuuden varmistamiseksi paikoissa joissa on putomisriski. Kitit ovat valmiita käyttöön.
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Protecta® Cabloc® Vertical Lifeline System consists of an 8 mm cable which is terminated at the top by a cable ferrule and cable clamps at the bottom.
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The Rollgliss R350 system provides efficient hauling, but more importantly, very controlled lowering (a finger and thumb are all that is required to h...
Tuoteluettelon nro: (139-0234)
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Safety kit for maintenance work at industrial plants, tasks on antennae and construction sites.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (113-1271)
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Fall protection kit contains:
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom