Hait: Putoamissuojaimet, turvatarrain
Henkilökohtaiset turvatarraimet ovat kevyt ja hyvä vaihtoehto nykäisyvaimentimella varustetuille turvaköysille. Nämä minimoivat putoamisen korkeuden nopealla jarrutuksella.
Henkilökohtaiset turvatarraimet ovat kevyt ja hyvä vaihtoehto nykäisyvaimentimella varustetuille turvaköysille. Nämä minimoivat putoamisen korkeuden nopealla jarrutuksella.
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (MMMA3504426)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Anchorage connectors are built from top quality materials guaranteeing high strength and durability to stand up to the toughest environments. Anchorag...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (115-2596)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The new 3M™ DBI-SALA® Sliding Beam Anchor offers the best of both mobility and reliable fall protection security. Once secured to the beam using the r...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: These Protecta® Rebel™ Web self-retracting lifelines provide an economical fall protection solution without compromising on performance or safety. The...
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Sealed-Blok™ family has the most comprehensive line of sealed SRLs in the industry and decades of proven field service in the toughest environments.
Tuoteluettelon nro: (CPSD2108413)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The DBI-SALA® fixed beam anchor fits 63 to 457 mm wide i-beams up to 38 mm thick. It installs in seconds to the beam structure in any orientation with...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500099)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Tape measure holster.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500089)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The DBI-SALA® adjustable radio and mobile phone holster is specially designed to adjust perfectly to the size of virtually any portable radio, as well...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500104)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Single tool harness holster with retractor.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD8000118)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The DBI-SALA® Confined space HC (high capacity) short reach davit system is constructed of powder-coated aluminium, and features a modular design for ...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500107)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: DBI-SALA® Dual tool belt holster is constructed from a premium heavy-duty ballistic denier fabric and high-density webbing.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSDAM210)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Protecta® Fixed anchorage plate made from stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500009)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: D-Ring cord attachment point, 2,3 kg (5 lbs.) capacity.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD8566691)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The portable fall arrest post is a durable aluminium construction and specifically designed for use on top of transformers or other types of vertical ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500092)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Spray can/water bottle holster with coil tether.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD2104565)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Reusable D-Ring assembly in a rugged design for harsh environments.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Tripod with adjustable locking legs, safety chains, top pulley and winch bracket.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom