  • Kriteerit
    • In Stock (5)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "industrial-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   These water- and windproof overalls are made of Siopor® FR AST, a polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. The fabric is highly breathable, wat...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   This waterproof and windproof overall is made of Chemflex fabric consisting of 100% polyester knitting with PVC/PU coating. The overall is anti-static...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Water- and windproof overalls made of Flexothane® Classic (100% polyamide knitting with PU coating). With fixed quilted lining for improved cold prote...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Lightweight, supple overalls made of Flexothane® Essential fabric consisting of 100% polyester knitting with PU coating. The fabric is water- and wind...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   This overall, made of polyester, cotton and Isosoft lining, offers protection from temperatures down to −40 °C. Cold bridges are avoided.
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining, knitted wind cuffs in sl...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   These unlined overalls are made of Flexothane® Flame fabric consisting of 100% FR polyester knitting with FR PU coating. With high frequency welded se...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 51
  1  2  3  4  5  6  7  Seuraava