  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Outdoor Caps and Headbands
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Portwest Clothing
Kuvaus:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Toimittaja:  Portwest Clothing
Kuvaus:   This reflective trim knit hat has a specially insulated microfibre lining made from Insulatex™ for extra warmth retention.
Toimittaja:  Portwest Clothing
Kuvaus:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Tuoteluettelon nro: (113-8804)
Toimittaja:  Portwest Clothing
Kuvaus:   Käännettävä pipo on valmistettu 100 % polyesterifleecestä. Se soveltuu erinomaisesti olosuhteisiin, joissa vaaditaan hyvää näkyvyyttä.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (113-8822)
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   Multifunctional bandana for head and neck. Made of 100 % polyester.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (KWIN100634540)
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   This baseball cap is made of XA32 fabric consisting of 99% polyester and 1% conductive fibres. The fibres are continuous filament fibres, which means ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   This rain hat is made from PU-coated polyester jersey and features a fleece lining (polyester).
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   Knitted cap made of 100% acrylic.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 14
  1  2  Seuraava 