  • Kriteerit
    • In Stock (7)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Takit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/46/18989446.jpg
Laaja valikoima erilaisia työtakkeja:
- Työtakit sisäkäyttöön
- Työtakit ulkokäyttöön: talvityötakit, sadetakit, palonestosuojatut takit
- Takit huomioväreissä ja heijastimin, vedenpitävät ja tuulenpitävät takit
- Fleecetakit ja fleeceliivit
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"230"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kestävät takit, joiden materiaalista 65 % on polyesteria ja 35 % kutistumatonta puuvillaa.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   This top is made from extremly breathable polyester fabric with conductive yarn and a PTFE finish that provides good splash protection against liquids...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Multifunctional breathable jacket made of Siopor® Ultra (100% polyester fabric with 100% PU coating) that can be used in all weather conditions. The o...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Anti-static jacket made of 100% polyester fabric with 100% FR PU coating + AST. With fixed flame-retardant cotton lining and detachable flame-retardan...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Water- and wind-proof jacket made from highly breathable Siopor® Ultra fabric consisting of 100% polyester with 100% PU coating, with fixed mesh linin...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Modern, lightweight jacket made of 2-layer bonded softshell fabric consisting of 100% polyester stretch and 100% polyester fleece inside. The jacket p...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Modern and lightweight outdoor jacket made of 2-layer bonded softshell (100% polyester stretch + 100% polyester fleece inside) with stitched seams. Pr...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Water- and windproof jacket made of Flexothane® Essential: 100% polyester knitting with PU coating. The jacket features a detachable flame retardant f...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 230
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava