  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
t-paidat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/88/18989888.jpg
Laaja valikoima T-paitoja erilaisiin käyttötarkoituksiin:
- Valikoimasta löytyy perus T-paidat 100% puuvillaa
- Antisaattiset, ESD-T-paidat, joissa 96% puuvillaa ja 4% hiilikuitua
- Huomioväriset T-paidat ammattikäyttöön, EN ISO 20471
- Tekniset T-paidat UV-suojalla
- Puhdastila T-paidat
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   This soft and comfortable T-shirt with V-neck is made of a double knitted fabric: The exterior is made of 100% polyester, the interior is made of 50% ...
Toimittaja:  Portwest Clothing
Kuvaus:   These high quality shirts are made of 100% cotton.
Toimittaja:  UVEX
Kuvaus:   Single jersey classical T-shirt made of combed cotton.
Toimittaja:  Portwest Clothing
Kuvaus:   This protective anti-static T-shirt is both light and comfortable. It is ideal for environments where electro-static resistance is needed. Composed of...
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   Tubular knit T-shirts made from 100% ring-spun cotton (single jersey). The grey melange shirt is made from 85% cotton and 15% viscose, while the yello...
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   T-shirt with short sleeves, made of 44,5% polyester Cocona® and 55,5% standard polyester. The material transports moisture, absorbs odour, dries very ...
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   Short sleeved shirt made of 52% flame-retardant Lenzing FR® and 48% wool.
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   T-shirt with short sleeves, manufatured from 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in colour grey melange are made of 85% cott...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 16
  1  2  Seuraava