(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBSB01113EAEA 0 EUR
MAYBSB01113EA MAYBSB01113DA MAYBSB01113.50
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Kaava: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
MDL numero: MFCD00010423
CAS-numero: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3,III