Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% vesiliuos
Toimittaja: G Bioscienes
DG002EA 559 EUR
DG002 DG001
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% vesiliuos
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
MDL numero: MFCD00132851
CAS-numero: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6